Få mere at vide
Reserpin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362186
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362186 5 g 5g
11352186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03506.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 50-55-5 | Molekylær formel: C33H40N2O9 | Molekylvægt: 608,688 g/mol
Hæmmer vesikulær optagelse af katekolaminer og serotoninReserpin er et antipsykotisk og blodtrykshæmmende lægemiddel, der bruges til behandling af hypertension, slagtilfælde, hjerteanfald og nyreproblemer. Det bruges til at behandle symptomer på dyskinesi hos patienter, der er ramt af Huntingtons sygdom. Det bruges bredt som referencemateriale i massespektroskopiteknikken og også som beroligende middel til heste.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Inkompatibel med reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-55-5
Molekylær formel C33H40N2O9
Molekylvægt (g/mol) 608.688
MDL nummer MFCD00005091
InChI nøgle QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Synonym reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
PubChem CID 5770
ChEBI CHEBI:28487
IUPAC navn methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-17-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimbanylat
SMIL COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reserpine
Smeltepunkt ∼265 °C
Mængde 5 g
Beilstein 102014
Merck Index 14,8145
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 608.69
Procent renhed 99%