Få mere at vide
Reserpine, 98%
Artikelnummer. 10737573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10737573 1 g 1g
10478480 5 g 5g
10381004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10737573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132280010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-55-5 | C33H40N2O9 | 608,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-55-5
Molekylær formel C33H40N2O9
Molekylvægt (g/mol) 608.69
InChI nøgle QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
IUPAC navn methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-17-(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)-3,13-diaz apentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-2(10),4,6,8-tetraen-19-carboxylat
SMIL CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC(OC)=CC=C45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reserpine
Smeltepunkt 265,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 8265
Specifik rotation -126.00
Formel vægt 608.69
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Reserpine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.