missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Reserpic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30412564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412564 50 mg
30416125 5 mg
30420452 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR14459050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2901-66-8
Molekylær formel C23H30N2O5
Molekylvægt (g/mol) 414.49
Synonym Methyl reserpate, Methyl reserpinolate, NSC 81464, (3β,16β,17α,18β,20α)-18-Hydroxy-11,17-dimethoxy-yohimban-16-carboxylic Acid Methyl Ester
IUPAC navn methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-17-hydroxy-6,18-dimethoxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylate
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C3=C([C@H]4C[C@H]5[C@H](C[C@H]([C@@H]([C@H]5C(=O)OC)OC)O)CN4CC3)N2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Reserpic Acid Methyl Ester
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30N2O5/c1-28-13-4-5-14-15-6-7-25-11-12-8-19(26)22(29-2)20(23(27)30-3)16(12)10-18(25)21(15)24-17(14)9-13/h4-5,9,12,16,18-20,22,24,26H,6-8,10-11H2,1-3H3/t12-,16+,18-,19-,20+,22+/m1/s1
Formel vægt 414.2155
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.