Få mere at vide
Eppendorf Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter
Beskrivelse
- Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
- Kontrolknap og udkastere lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
- 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform
- Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
- Bruger kendte PhysioCare Concept™ reducerer således belastningen af hånd og arm under pipettering, opretholder balance, minimal brugeranstrengelse
- Hurtiglåsen gør den nederste del særlig nem at fjerne og servicere (ikke tilgængelig til 5 og 10 ml pipetter)
- Fjederbelastet spidskegle fremmer en tæt pasform til spidsen (ikke tilgængelig for 5 og 10 ml pipetter)
- Kan autoklaveres uden at skilles ad
Applikationer
- Pipettering af væsker
- Blanding af væsker
- Fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere
- Faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±3 %,± 1 %,± 0,8 % |
| Kompatible tips | 200μ L Pipettespids, 53 mm L |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Til brug med | 200μ L Pipettespids |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Research Plus |
| Type | Enkeltkanals justerbare volumenpipetter |
| Volumen (metrisk) | 10 til 100μL |
| Vise | Digital |
| Vis mere |