Beskrivelse
- Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
- Kontrolknap og udkastere lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
- 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform
- Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
- Bruger kendte PhysioCare Concept™ reducerer således belastningen af hånd og arm under pipettering, opretholder balance, minimal brugeranstrengelse
- Hurtiglåsen gør den nederste del særlig nem at fjerne og servicere (ikke tilgængelig til 5 og 10 ml pipetter)
- Fjederbelastet spidskegle fremmer en tæt pasform til spidsen (ikke tilgængelig for 5 og 10 ml pipetter)
- Kan autoklaveres uden at skilles ad
Applikationer
- Pipettering af væsker
- Blanding af væsker
- Fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere
- Faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±48 %,± 12 %,± 2,5 %,± 1,4 % |
| Kompatible tips | 10μ L Pipettespids, 34 mm L |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Mørkegrå |
| Til brug med | 10μ L Pipettespids |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Research Plus |
| Type | Enkeltkanals justerbare volumenpipetter |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 2,5 μL |
| Vise | Digital |
| Vis mere |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?