Få mere at vide
Eppendorf Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 μL
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Orange
Rød
Turkis knap
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
- Kontrolknap og udkastere lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
- 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform
- Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
- Bruger kendte PhysioCare Concept™ reducerer således belastningen af hånd og arm under pipettering, opretholder balance, minimal brugeranstrengelse
- Hurtiglåsen gør den nederste del særlig nem at fjerne og servicere (ikke tilgængelig til 5 og 10 ml pipetter)
- Fjederbelastet spidskegle fremmer en tæt pasform til spidsen (ikke tilgængelig for 5 og 10 ml pipetter)
- Kan autoklaveres uden at skilles ad
Applikationer
- Pipettering af væsker
- Blanding af væsker
- Fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere
- Faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Certifications and Seals of Approval
- Free-of a substance that causes environmental harm
- Source Reduction
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Nøjagtighed | ±2,5 %,± 1 %,± 0,6 % |
Kompatible tips | 300μ L Pipettespidser, 55 mm L |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Orange |
Til brug med | 300μ L Pipettespids |
Antal kanaler | 1 |
Produktlinje | Research Plus |
Type | Enkeltkanals justerbare volumenpipetter |
Volumen (metrisk) | 30 til 300 μL |
Vise | Digital |
Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion