Få mere at vide
Eppendorf Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter
Artikelnummer. 15703449 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 μL
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Orange
Rød
Turkis knap
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
15703449 1 til 10 ml Turkis knap -
15793439 0,5 til 5 ml Violet Hver
15763439 10 til 100μL Gul Hver
15733439 0,1 til 2,5 μL Mørkegrå Hver
15783439 100 til 1000 μL Blå Hver
15773439 20 til 200 μL Gul Hver
15753439 2 til 20 μL Gul Hver
15713449 2 til 20 μL Lysegrå Hver
15743439 0,5 til 10 μL Grå Hver
15723449 30 til 300 μL Orange Hver
16262391 0,25 til 2,5 ml Rød -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15703449 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 3123000080
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tilpas arbejdet til specifikke væsker eller andre eksterne forhold med disse ultralette fuldt autoklaverbare pipetter. Pipetter har en fjederbelastet spidskegle, en sekundær justeringsmulighed og et forbedret lydstyrkedisplay.
  • Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
  • Kontrolknap og udkastere lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
  • 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform
  • Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
  • Bruger kendte PhysioCare Concept™ reducerer således belastningen af hånd og arm under pipettering, opretholder balance, minimal brugeranstrengelse
  • Hurtiglåsen gør den nederste del særlig nem at fjerne og servicere (ikke tilgængelig til 5 og 10 ml pipetter)
  • Fjederbelastet spidskegle fremmer en tæt pasform til spidsen (ikke tilgængelig for 5 og 10 ml pipetter)
  • Kan autoklaveres uden at skilles ad
Applikationer
  • Pipettering af væsker
  • Blanding af væsker
  • Fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere
  • Faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3 %,± 0,8 %,± 0,6 %
Kompatible tips 10 ml pipettespidser, 165 mm L
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Turkis knap
Til brug med 10 mL pipettespids
Antal kanaler 1
Produktlinje Research Plus
Type Enkeltkanals justerbare volumenpipetter
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Vise Digital
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 10 ml pipettespids
Inkluderer epT.I.P.S.™ Prøvetaske med 10 pipettespidser
Inkrementer 0.01 mL