Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus, multipakker med mekaniske enkeltkanalpipetter
Artikelnummer. 17884601 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5, 0,5 til 10, 2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 10 til 100, 100 til 1000 μL
100 til 1000 μL, 0,5 til 5, 1 til 10 ml
2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
17884601 0,1 til 2,5, 0,5 til 10, 2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL 1 sæt
15772069 0,5 til 10, 10 til 100, 100 til 1000 μL Hver
15733459 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL 1 sæt
15743459 100 til 1000 μL, 0,5 til 5, 1 til 10 ml 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17884601 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3123000942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13115.00 DKK
    12200.00 DKK / 1 sæt
    Spare 915.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Brug disse pipetter til stressfri arbejdsprocedurer og intuitiv betjening. Eppendorf™ Research™ plus pipetter opfylder de højeste behov for præcision og nøjagtighed – kombineret med ultimativ ergonomi og øget fleksibilitet.
Holdbare og modstandsdygtige over for kemiske, termiske og mekaniske belastninger.
  • Volumenjustering: kun et par omdrejninger for at nå den ønskede volumen
  • Kontrolknap: meget lav betjeningskraft, farver indikerer pipettevolumen, placeret til perfekt ergonomi
  • Udskyder: meget lav betjeningskraft, placeret til perfekt ergonomi
  • Volumendisplay: fire cifre, forstørrende form
  • Sekundært justeringsdisplay og åbning: justerer pipetten til en væske, der er meget anderledes end vand
  • Eppendorf PerfectPiston™: ultralet stempel lavet af Fortron™
  • Lynmonteringsklemme: fjerner nemt den nederste del (ikke i 10 μl pipetter)
  • Fjederbelastet spidskegle: forbedret ergonomi, tæt pasform til spidsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Serienummerspecifikt certifikat
Kompatible tips Universal-spidser, epT.I.P.S.™, ep Dualfilter T.I.P.S.™
Oversigt Betjening med to knapper
Autoklaverbar Autoklaverbar
Greb Type Fingerkrog
Materiale Polypropylen, polycarbonat, polyetherimid
Antal kanaler 1
Produktlinje Eppendorf Research Plus
Type Manuelle pipetter, sæt med 6 stk.
Volumen (metrisk) 0,1 til 2,5, 0,5 til 10, 2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (applikation) Pipettering af vandige væsker
Til brug med (udstyr) Luftpude system
Inkluderer 6 pipetter: Research™ plus 1-kanals variabel, 1 x pipettekarrusel 2, 6 x epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 spidser og kuglepen