Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus, multipakker med mekaniske enkeltkanalpipetter
Beskrivelse
Holdbare og modstandsdygtige over for kemiske, termiske og mekaniske belastninger.
- Volumenjustering: kun et par omdrejninger for at nå den ønskede volumen
- Kontrolknap: meget lav betjeningskraft, farver indikerer pipettevolumen, placeret til perfekt ergonomi
- Udskyder: meget lav betjeningskraft, placeret til perfekt ergonomi
- Volumendisplay: fire cifre, forstørrende form
- Sekundært justeringsdisplay og åbning: justerer pipetten til en væske, der er meget anderledes end vand
- Eppendorf PerfectPiston™: ultralet stempel lavet af Fortron™
- Lynmonteringsklemme: fjerner nemt den nederste del (ikke i 10 μl pipetter)
- Fjederbelastet spidskegle: forbedret ergonomi, tæt pasform til spidsen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produktlinje | Research Plus |
| Type | Multipakker med pipetter |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10, 10 til 100, 100 til 1000 μL |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderer | 3 pipetter: Research™ plus 1-kanals variabel, 3 x epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 spidser og kuglepen |