Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus Move It™ mekaniske multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16665615 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
1 til 20 μL
120 til 1200 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
Antal kanaler:
4
6
8
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16665615
Brand: Eppendorf™ 3125000141
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader lette formatændringer med 70 % tidsbesparelse sammenlignet med enkeltkanalpipetter. Det unikke, rørløse design kan autoklaveres for at reducere risikoen for kontaminering og forbedre prøveintegriteten.
  • Luftpudepipetter med variabel volumen og justerbar spidsafstand fås med 4, 6, 8 og 12 kanaler
  • Vælg mellem mekaniske (Research™ plus) eller elektroniske (Xplorer™ plus) multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
  • Til plader (12, 24, 48, 96 og 384 brønde), rør (1,5 og 2 ml) og agarose-geler
  • Spidsafstanden kan frit vælges fra 4,5 til 33 mm, afhængigt af pipettevarianten
  • Afstandskontrol for hurtige skift frem og tilbage mellem kilde- og destinationsformater
  • Manuel justeringsknap til jævne, vibrationsfrie formatskift og drypfri væskeoverførsel
  • 360°drejeligt pipettehoved for behagelig læsbarhed af displayet og hurtig parameteridentifikation
  • Det rørfri system er sikkert og pålideligt
  • Optimalt afbalanceret pipette reducerer håndtræthed for stressfri betjening
  • Autoklaverbar for bruger- og prøvesikkerhed (Research™ plus fuldt ud, og Xplorer™ plus kun den nederste del)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips Universal-spidser, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Oversigt Kegleafstand: 4,5 mm
Justerbar spidsafstand 4,5 til 33 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lysegul
Til brug med Luftpude
Antal kanaler 12
Produktlinje Research Plus
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 5 til 100 μL
Til brug med (udstyr) Luftpude
Inkluderer epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 384 pipettespidser