Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus BASIC - Indbytte-pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15773449 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 μl
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 μl
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 μl
100 til 1000 μl
2 til 20 μl
20 til 200 μl
30 til 300 μl
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Orange
Rød
Turkis
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve unitSize
15773449 20 til 200 μl Gul Hver
15733449 0,1 til 2,5 μl Mørkegrå Hver
15743449 0,5 til 10 μl Grå Hver
15753449 2 til 20 μl Gul Hver
15763449 10 til 100 μl Gul Hver
15783449 100 til 1000 μl Blå Hver
15793449 0,5 til 5 ml Violet Hver
15703459 1 til 10 ml Turkis Hver
15713459 2 til 20 μl Lysegrå Hver
15723459 30 til 300 μl Orange Hver
16396485 0,25 til 2,5 ml Rød -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 15773449 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 3123000250
Add to basket
Add to basket
Tilpas til specifikke væsker eller andre ydre forhold med ultralette, fuldt autoklaverbare pipetter
  • Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
  • Kontrolknap og udkastere med lav driftskraft er placeret for ergonomi med et 4-cifret volumendisplay med forstørrelsesform
  • Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
  • Anvendelser PhysioCare Concept™ reducerer derfor belastning på hånd og arm under pipettering, opretholder balancen og minimal brugeranstrengelse
  • Quick lock gør den nederste del særligt nem at fjerne og servicere
  • Fjederbelastet spidskegle fremmer tæt pasform til spidsen
  • Kan autoklaveres uden at skilles ad
  • Anvendelser: Pipettering af væsker, blanding af væsker, fyldning af plader, geler og reaktionskar, faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips epT.I.P.S.
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med epT.I.P.S. 200 μl
Greb Type Ergonomi
Materiale Plast
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Manuel pipette
Volumen (metrisk) 20 til 200 μl
Til brug med (applikation) epT.I.P.S.Pipette-tips
Til brug med (udstyr) Pipetspidser
Inkluderer epT.I.P.S. Pipetspidser