Få mere at vide
Descrizione
- Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
- Kontrolknap og udkastere med lav driftskraft er placeret for ergonomi med et 4-cifret volumendisplay med forstørrelsesform
- Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
- Anvendelser PhysioCare Concept™ reducerer derfor belastning på hånd og arm under pipettering, opretholder balancen og minimal brugeranstrengelse
- Quick lock gør den nederste del særligt nem at fjerne og servicere
- Fjederbelastet spidskegle fremmer tæt pasform til spidsen
- Kan autoklaveres uden at skilles ad
- Anvendelser: Pipettering af væsker, blanding af væsker, fyldning af plader, geler og reaktionskar, faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | Partispecifikt certifikat |
| Kompatible tips | epT.I.P.S. |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | epT.I.P.S. 20 μl |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Plast |
| Antal kanaler | 1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?