Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus, 4-pak med epT.I.P.S.™ Biobaseret - ACT nu bundt
Artikelnummer. 17996809
Skift visning
Antal kanaler:
1
Artikelnummer. Antal kanaler
17996809 1
1 options
Artikelnummer. 17996809 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3123000950
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Dette praktiske sæt tilbyder sikre, ergonomiske og lette pipetter sammen med en overflod af højkvalitets filterspidser lavet af biobaseret materiale (undtagen filter). Pakken indeholder 4 Eppendorf™ Research™ plus pipetter og 3840 matchende ep Dualfilter T.I.P.S.™ Biobaserede spidser, der dækker et volumenområde på 0,1 til 1000μ L.
ACT Nu bundle
  • Eppendorf™ Research™ plus pipetter er kendt for deres høje pålidelighed samt lette og ergonomiske design, hvilket gør dem til standardudstyr i tusindvis af laboratorier verden over
  • Sættet består af 4 ACT™ -mærkede enkeltkanals volumenvarianter og rigeligt med sterile filterspidser
  • Ideel til laboratorier, der beskæftiger sig med følsomme mikro- eller molekylærbiologiske applikationer
  • Inkluderet i denne pakke er højkvalitets ep Dualfilter T.I.P.S.™ Biobaserede filterpipettespidser, fuldt fremstillet af en innovativ biobaseret polymer (undtagen filter), der reducerer det produktrelaterede kulstofaftryk betydeligt og bidrager derved til et mere bæredygtigt laboratoriemiljø uden at kompromittere eksperimentelle resultater
  • Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere, tips sikrer optimal ydeevne i PCR-applikationer
  • Indeholder 4 pipetter, 3840 pipettespidser, 4 pipettespidskasser og en kuglepen:
    • Eppendorf™ Research™ plus 1-kanals mørkegrå pipette med variabel volumen 0,1 til 2,5μ L
    • Eppendorf™ Research™ plus 1-kanals gul pipette med variabel volumen 2 til 20μ L
    • Eppendorf™ Research™ plus 1-kanals gul pipette med variabel volumen 20 til 200μ L
    • Eppendorf™ Research™ plus 1-kanals blå pipette med variabel volumen 100 til 1000μ L
    • ep Dobbeltfilter T.I.P.S.™ Biobaserede genindlæsninger, PCR-ren/steril, 0,1 til 10μ LM, 40 mm, mellemgrå, farveløse spidser, 960 spidser (10 bakker x 96 spidser)
    • ep Dobbeltfilter T.I.P.S.™ Biobaserede genindlæsninger, PCR-ren/steril, 2 til 20μ L, 53 mm, gule, farveløse spidser, 960 spidser (10 bakker x 96 spidser)
    • ep Dobbeltfilter T.I.P.S.™ Biobaserede genindlæsninger, PCR ren/steril, 2 til 200μ L, 55 mm, gule, farveløse spidser, 960 spidser (10 bakkerx 96 tips)
    • ep Dobbeltfilter T.I.P.S.™ Biobaserede genopladninger, PCR-ren/steril, 50 til 1000μ L, 76 mm, blå, farveløse spidser, 960 spidser (10 bakker x 96 spidser)
    • 3 epT.I.P.S.™ Box 2.0 (tom boks for 10 til 300μ L)
    • 1 epT.I.P.S.™ Box 2.0 (tom boks for 1000 til 1250μ L)
    • 1 Eppendorf™ pipettepen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Dobbeltfilter T.I.P.S. Biobaserede tips
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Engangs Engangsbrug
Antal kanaler 1
Produktlinje Eppendorf Research Plus
Sterilitet Steril
Type Multipakker med pipetter
Volumen (metrisk) 0,1 til 2,5μ L, 2 til 20μ L, 20 til 200μ L, 100 til 1000μ L