Få mere at vide
Cytiva Forskningsgrad FBS, South America Origin
Artikelnummer. 10166413
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10166413 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10166413 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SV30160.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 DKK
    516.00 DKK / 100ml
    Spare 6.00 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forskningsgrad Fetal Bovint Serum of South America Origin. Analysecertifikat tilgængeligt.
  • Suppler forskningscellekulturvækst med kvalitet fra Sydamerika HyClone Fetalt bovint serum.
  • Fremstillet i EU-godkendte sydamerikanske lande med fuldstændig sporbarhed tilbage til den oprindelige kilde
  • Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
  • Produceret ved brug af ægte poolteknologi for ensartethed og konsistens fra flaske til flaske
  • Filtreret gennem tre sekventielle 100nm (0,1um) porestørrelsesklassificerede filtre
  • Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oprindelsesland Sydamerika
Mængde 100 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Testet for Endotoksin, hæmoglobin