Få mere at vide
Minigrip™ Genlukkelige skriveposer
Bredde (metrisk):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Højde (metrisk):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Polyethylen
- Genlukkelig
- Autoklaverbar
- Tre skrivesøjler til mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Genlukkelig taske |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 100 pakke |
| Bredde (metrisk) | 140 mm |
| Højde (metrisk) | 140 mm |