Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitative Vero DNA-sæt
Artikelnummer. 18775485 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Inkluderer:
Analysesæt og prøveforberedelse
Kun analysesæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
18775485 Analysesæt og prøveforberedelse
18785485 Kun analysesæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18775485 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A45522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36420.00 DKK
    31480.00 DKK / 100 reaktioner
    Spare 4940.00 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
De resDNASEQ Quantitative Vero DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra Vero-celler (African Green Monkey), et ekspressionssystem, der almindeligvis anvendes til fremstilling af vacciner.
De resDNASEQ Quantitative Vero DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra Vero-celler (African Green Monkey), et ekspressionssystem, der almindeligvis anvendes til fremstilling af vacciner. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ Systemet muliggør følsom (så lavt som 1,5 pg DNA/ml testprøve) og specifik kvantificering af Vero-celle-DNA, typisk på mindre end fire timer. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper.
Funktionerne i resDNASEQ Quantitative Vero DNA Kit inkluderer:
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan qPCR-teknologi i realtid
• Tilbyder ensartet ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Integreret system inkluderer prøveforberedelseskit, mastermix, TaqMan primer/probe-blanding og Vero genomisk DNA-standard
• Manuel og automatiseret prøveforberedelse, optimeret til kvantitativ genvinding fra komplekse prøvematricer
Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af et PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv rest-DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
De resDNASEQ Kvantitativt Vero DNA Kit er designet til at give meget følsom detektion af Vero DNA, så du kan bruge små prøvevolumener til at hjælpe med at generere nøjagtige resultater. Det brede lineære område af TaqMan qPCR-teknologi i realtid giver dig mulighed for at teste prøver med variable niveauer af Vero DNA i samme assay, såsom prøver undervejs med større mængder DNA eller bulk lægemiddelstof med meget lave mængder.
Nem at bruge, resulterer på under 4 timer.
Den nemme arbejdsgang resDNASEQ Kvantitativt Vero DNA-kit består af prøveforberedelse, assay-opsætning og instrumentkørsel og dataanalyse, —som du typisk kan udføre på under 4 timer. Start med at udtrække DNA fra dine rensnings- og lægemiddelprøver i processen. Udfør derefter qPCR-analyse for at sammenligne mængden af Vero DNA i dine testprøver med en standardkurve genereret med kendte mængder af oprenset Vero genomisk DNA-standard. De resDNASEQ Systemet inkluderer næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra prøveforberedelseskit til mastermix til TaqMan primer/probe-blanding til Vero genomisk DNA-standard, samt trinvise instruktioner.
Konsistent ydeevne selv med fragmenteret DNA
For nøjagtig kvantificering af resterende Vero-DNA skal analyseresultater være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. Med resDNASEQ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af en række DNA-fragmentstørrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring resDNASEQ Vero DNA kontrol
• Vero DNA kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25
C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug
resDNASEQ Vero DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug −og °2 8 C efter første brug, beskyttes mod lys
• Vero DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– °25 C, beskyttes mod lys
• Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første −brug °og 2 8 C efter første brug
PrepSEQ nukleinsyreekstraktionssæt
• Lysisbuffer (2 flasker, 50 ml/flaske)
• Binding Solution/Isopropanol (1 tom flaske)
• Vaskebufferkoncentrat (2 flasker, 26 ml/flaske)
• Elueringsbuffer (1 flaske, 25 ml)
• Proteinase K-buffer (1 flaske, 50 ml)
• Magnetiske partikler (2 rør, 1,5 ml/rør)
• Proteinase K (20 mg/ml) (1 rør, 1,25 ml), opbevares ved eller under– 20 C°
• PK Buffer II (1 flaske, 11 ml)
Opbevar det hele ved stuetemperatur, medmindre andet er angivet.
PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
• Proteinase K (20 mg/ml), 1 rør, 1,25 ml
• Gær-tRNA (10 mg/ml), 1 rør, 0,5 ml
• Glykogen (5 mg/ml), 2 rør, 1,0 ml/rør
Gem alt på eller under– 20 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Kit
PCR metode qPCR
Værtscelle Vero
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje resDNASEQ
Mængde 100 reaktioner
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer Analysesæt og prøveforberedelse