Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitative Sf9 og Baculovirus DNA Kits
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
De resDNASEQ Kvantitativ Sf9 og Baculovirus DNA Kit er et duplex kvantitativ PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af resterende DNA fra Sf9 baculovirus platformen, der bruges i udviklingen af genterapi, cellebaserede vacciner og lignende bioterapeutika. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ systemet muliggør følsom og specifik kvantificering af Sf9 værtscelle-DNA og baculovirus-DNA. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper, fra prøver undervejs med forskellige prøvematricer til oprenset slutprodukt.
• Duplex assaydesign til at kvantificere både Sf9- og baculovirus-rest-DNA
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan qPCR-teknologi i realtid
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Indeholder master mix, TaqMan primer/probe-blanding og Sf9-
og baculovirus-DNA- standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af et PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv rest-DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
Integreret workflow-løsning
resDNASEQ Kvantitativt Sf9 og Baculovirus DNA Kit er en del af en integreret arbejdsgang til urenheds- og kontaminanttest under biofarmaceutisk fremstilling. Sættet er kompatibelt med PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesworkflow. De resDNASEQ kit er blevet valideret på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse strømlines vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware, der giver nøjagtig kvantificering og sikkerhed, revision og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse.
Nem at bruge
med resDNASEQ Kvantitativt Sf9 og Baculovirus DNA Kit, du udfører qPCR-analyse for at sammenligne mængden af Sf9 og baculovirus DNA i dine testprøver med standardkurver genereret med kendte mængder af oprenset Sf9 og baculovirus DNA-standard. De resDNASEQ sættet indeholder næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra master mix til TaqMan primer/probe-blanding til DNA-standard samt trin-for-trin instruktioner.
Konsistent ydeevne
For nøjagtig kvantificering af resterende Sf9- og baculovirus-DNA skal analyseresultaterne være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. Med resDNASEQ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af en række DNA-fragmentstørrelser.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | resDNASEQ Sf9 og Baculovirus DNA kontrol • Multiplex DNA-kontrol (Sf9 DNA-kontrol, 30 ng/μ L; Baculovirus DNA kontrol, 30 ng/μ L), 40μ L, butik kl– 15 til– °25 C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og –2 °8 C efter første brug resDNASEQ Realtids PCR-reagenser • Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– 25 °C før første brug og 2 –8 °C efter første brug, beskyttes mod lys • Sf9 + Baculovirus DNA-assayblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys • Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 C °før første brug og 2 8 –C °efter første brug |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Kit |
| PCR metode | qPCR |
| Værtscelle | SF9 + Bacoluvirus |
| Etiket eller farvestof | FAM + VIC |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Show More |