Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativt plasmid-DNA - Kanamycin-resistens-gensæt
Artikelnummer. p-7227355 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
Analysesæt og prøveforberedelse
Kun analysesæt
Artikelnummer. 18765425
Brand: Applied Biosystems™ A50337
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De resDNASEQ Kvantitativt plasmid DNA - Kanamycin Resistance Gene Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af resterende kanamycin-resistente plasmider.
De resDNASEQ Kvantitativt plasmid DNA - Kanamycin Resistance Gene Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af resterende kanamycin-resistente plasmider, der bruges i udviklingen af genterapier, cellebaserede vacciner og lignende bioterapeutika. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ systemet muliggør følsom og specifik kvantificering af kanamycin-resistent plasmid-DNA. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper, fra prøver undervejs med forskellige prøvematricer til bulklægemiddelstof.
Funktioner af resDNASEQ Kvantitativt plasmid DNA - Kanamycin Resistance Gene Kit inkluderer:
• Designet til at kvantificere resterende plasmid-DNA med alle almindelige alleler af kanamycinresistensgen
• Meget følsom kvantificering gennem innovativ DNA-free master mix
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan PCR-teknologi i realtid
• Indeholder master mix, TaqMan primer/probe-blanding, kanamycin-resistent plasmid-DNA-standard
og prøveforberedelsesreagenser Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøvepræpareringsreagenser i form af et PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv rest-DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
Integreret workflow-løsning
resDNASEQ Kvantitativt plasmid-DNA - Kanamycin-resistens-genkit med PrepSEQ-rest-DNA-prøveforberedelseskit er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. Det medfølgende PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesarbejdsgang. De resDNASEQ kit er blevet valideret på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse strømlines vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware, der giver nøjagtig kvantificering og sikkerhed, revision og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse.
Nem at bruge
med resDNASEQ Kvantitativt plasmid-DNA - Kanamycin-resistens-gensæt, du udfører qPCR-analyse for at sammenligne mængden af kanamycin-resistent plasmid-DNA i dine testprøver med standardkurver genereret med kendte mængder af kanamycin-resistent plasmid-DNA-standard. De resDNASEQ sættet indeholder de komponenter, du skal bruge for at udføre disse trin, fra mastermix til TaqMan primer/probe-blanding til DNA-standard samt trin-for-trin instruktioner.
Tekniske data
Indhold og opbevaring resDNASEQ KanR kontrol
• KanR DNA-kontrol, 40μ L, 3,0 x 10 7 kopier/μ L, butik kl– 15 til– °25
C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og 2 −8 °C efter første brug
resDNASEQ KanR DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix v3 (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug, beskyttes mod lys
• KanR DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys
• Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 C °før første brug og 2 8 −C °efter første brug
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Kit
PCR metode qPCR
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje resDNASEQ
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Mål Kanamycin-resistente plasmider
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer Kun analysesæt