Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitative NS0 DNA-sæt
Artikelnummer. 30000686 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
Analysesæt og prøveforberedelse
Kun analysesæt
Artikelnummer. 30000686
Brand: Applied Biosystems™ 4458441
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De resDNASEQ™ Kvantitativt NS0 DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra NS0-celler (murine myelom), et ekspressionssystem, der almindeligvis anvendes til fremstilling af vacciner.
De resDNASEQ™ Kvantitativt NS0 DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra NS0-celler (murine myelom), et ekspressionssystem, der almindeligvis anvendes til fremstilling af vacciner. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ™ systemet muliggør følsom (så lavt som 1,5 pg DNA/ml testprøve) og specifik kvantificering af NS0-celle-DNA. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper, fra prøver under proces til slutprodukt, uanset om prøven indeholder højmolekylær vægt eller forskydnings-DNA.
Funktionerne i resDNASEQ Quantitative NS0 DNA Kit inkluderer:
•Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan™ qPCR-teknologi i realtid
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Integreret system inkluderer prøveforberedelseskit, mastermix, TaqMan™ primer/probe-mix og NS0 genomisk DNA-
standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af en PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv gendannelse af resterende DNA fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
De resDNASEQ™ Kvantitativt NS0 DNA Kit er designet til at give meget følsom detektion af NS0 DNA, så du kan bruge små prøvevolumener til at generere nøjagtige resultater. Det brede lineære område af TaqMan™ qPCR-teknologi i realtid giver dig mulighed for at teste prøver med variable niveauer af NS0-DNA i samme assay, såsom prøver undervejs med større mængder DNA eller bulk-lægemiddelsubstans med meget lave mængder.
Nem at bruge, resulterer på under 4 timer.
Den nemme arbejdsgang resDNASEQ™ Kvantitativt NS0 DNA-kit består af prøveforberedelse, assay-opsætning og instrumentkørsel og dataanalyse, —som du kan udføre på under 4 timer. Start med at udtrække DNA fra dine rensnings- og lægemiddelprøver i processen. Udfør derefter qPCR-analyse for at sammenligne mængden af NS0 DNA i dine testprøver med en standardkurve genereret med kendte mængder af oprenset NS0 genomisk DNA-standard. De resDNASEQ™ Systemet inkluderer næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra prøveforberedelseskit til mastermix til TaqMan™ primer/probeblanding til NS0 genomisk DNA-standard, samt trinvise instruktioner.
Specifik for NS0-DNA, ingen krydsreaktivitet med ikke-relateret DNA Målet
for analysen er meget specifik, det detekterer —kun en NS0-specifik region af et genetisk multikopi-element. Vi valgte denne region ved hjælp af omfattende bioinformatisk analyse af flere beslægtede og ubeslægtede arter.
Ensartet ydeevne selv med fragmenteret DNA
For nøjagtig kvantificering af resterende NS0-DNA skal analyseresultaterne være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. Med resDNASEQ™ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af en række DNA-fragmentstørrelser.
Tekniske data
Indhold og opbevaring resDNASEQ NS0 DNA kontrol
• NS0 DNA kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25
C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og 2 −8 °C efter første brug
resDNASEQ NS0 DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug, beskyttes mod lys
• NS0 DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys
• Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 C °før første brug og 2 8 −C °efter første brug
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Kit
PCR metode qPCR
Værtscelle NS0
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje resDNASEQ
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer Kun analysesæt