Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitative Pichia pastoris DNA-sæt
Artikelnummer. p-7227356 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
Analysesæt og prøveforberedelse
Kun analysesæt
Artikelnummer. 30000693
Brand: Applied Biosystems™ 4464336
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra Pichia pastoris- celler.
De resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra Pichia pastoris- celler, et ekspressionssystem, der almindeligvis anvendes til produktion af rekombinante proteiner. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ™ systemet muliggør følsom (så lavt som 15 pg DNA/ml testprøve) og specifik kvantificering af Pichia pastoris celle DNA. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper.
Funktioner af resDNASEQ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit inkluderer:
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan™ qPCR-teknologi i realtid
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Indeholder master mix, TaqMan™ primer/probe-blanding og Pichia pastoris
genomisk DNA-standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af en PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv gendannelse af resterende DNA fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
De resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit er designet til at give meget følsom detektion af Pichia pastoris DNA, så du kan bruge små prøvevolumener til at generere nøjagtige resultater. Det brede lineære område af TaqMan™ qPCR-teknologi i realtid giver dig mulighed for at teste prøver med variable niveauer af Pichia pastoris DNA i samme assay, såsom prøver undervejs med større mængder DNA eller bulk lægemiddelstof med meget lave mængder.
Nem at bruge
med resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit du kan udføre qPCR-analyse for at sammenligne mængden af Pichia pastoris DNA i dine testprøver med en standardkurve genereret med kendte mængder af oprenset Pichia pastoris genomisk DNA-standard. De resDNASEQ™ kit indeholder næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra TaqMan™ primer/probe-blanding til Pichia pastoris genomisk DNA-standard, samt trinvise instruktioner.
Specifikt for Pichia pastoris DNA, ingen krydsreaktivitet med ikke-relateret DNA
Målet for assayet er meget specifikt, det detekterer —kun en Pichia pastoris -specifik region af et genetisk multikopi-element. Vi valgte denne region ved hjælp af omfattende bioinformatisk analyse af flere beslægtede og ubeslægtede arter.
Konsistent ydeevne selv med fragmenteret DNA
For nøjagtig kvantificering af resterende Pichia pastoris DNA skal analyseresultaterne være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. Med resDNASEQ™ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af en række DNA-fragmentstørrelser.
Spécification
Indhold og opbevaring resDNASEQ Pichia DNA kontrol
• Pichia DNA-kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25
C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og 2 −8 °C efter første brug
resDNASEQ Pichia DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug, beskyttes mod lys
• Pichia DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys
• Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 C °før første brug og 2 8 −C °efter første brug
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Kit
PCR metode qPCR
Værtscelle Pichia
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje resDNASEQ
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer Kun analysesæt
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis