Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitative Pichia pastoris DNA-sæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra Pichia pastoris- celler, et ekspressionssystem, der almindeligvis anvendes til produktion af rekombinante proteiner. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ™ systemet muliggør følsom (så lavt som 15 pg DNA/ml testprøve) og specifik kvantificering af Pichia pastoris celle DNA. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper.
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan™ qPCR-teknologi i realtid
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Indeholder master mix, TaqMan™ primer/probe-blanding og Pichia pastoris
genomisk DNA-standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af en PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv gendannelse af resterende DNA fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
De resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit er designet til at give meget følsom detektion af Pichia pastoris DNA, så du kan bruge små prøvevolumener til at generere nøjagtige resultater. Det brede lineære område af TaqMan™ qPCR-teknologi i realtid giver dig mulighed for at teste prøver med variable niveauer af Pichia pastoris DNA i samme assay, såsom prøver undervejs med større mængder DNA eller bulk lægemiddelstof med meget lave mængder.
Nem at bruge
med resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit du kan udføre qPCR-analyse for at sammenligne mængden af Pichia pastoris DNA i dine testprøver med en standardkurve genereret med kendte mængder af oprenset Pichia pastoris genomisk DNA-standard. De resDNASEQ™ kit indeholder næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra TaqMan™ primer/probe-blanding til Pichia pastoris genomisk DNA-standard, samt trinvise instruktioner.
Specifikt for Pichia pastoris DNA, ingen krydsreaktivitet med ikke-relateret DNA
Målet for assayet er meget specifikt, det detekterer —kun en Pichia pastoris -specifik region af et genetisk multikopi-element. Vi valgte denne region ved hjælp af omfattende bioinformatisk analyse af flere beslægtede og ubeslægtede arter.
Konsistent ydeevne selv med fragmenteret DNA
For nøjagtig kvantificering af resterende Pichia pastoris DNA skal analyseresultaterne være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. Med resDNASEQ™ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af en række DNA-fragmentstørrelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | resDNASEQ Pichia DNA kontrol • Pichia DNA-kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25 C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug resDNASEQ Pichia DNA Real-Time PCR-reagenser • Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug −og °2 8 C efter første brug, beskyttes mod lys • Pichia DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– °25 C, beskyttes mod lys • Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første −brug °og 2 8 C efter første brug PrepSEQ nukleinsyreekstraktionssæt • Lysisbuffer (2 flasker, 50 ml/flaske) • Binding Solution/Isopropanol (1 tom flaske) • Vaskebufferkoncentrat (2 flasker, 26 ml/flaske) • Elueringsbuffer (1 flaske, 25 ml) • Proteinase K-buffer (1 flaske, 50 ml) • Magnetiske partikler (2 rør, 1,5 ml/rør) • Proteinase K (20 mg/ml) (1 rør, 1,25 ml), opbevares ved eller under– 20 C° • PK Buffer II (1 flaske, 11 ml) Opbevar det hele ved stuetemperatur, medmindre andet er angivet. PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit • Proteinase K (20 mg/ml), 1 rør, 1,25 ml • Gær-tRNA (10 mg/ml), 1 rør, 0,5 ml • Glykogen (5 mg/ml), 2 rør, 1,0 ml/rør Gem alt på eller under– 20 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Kit |
| PCR metode | qPCR |
| Værtscelle | Pichia |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Inkluderer | Analysesæt og prøveforberedelse |