Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitative E. coli DNA-sæt
Artikelnummer. 30067392 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Inkluderer:
Analysesæt og prøveforberedelse
Kun analysesæt
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
30067392 Kun analysesæt 100 reaktioner
30000687 Analysesæt og prøveforberedelse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30067392 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4458435
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Dette kvantitative PCR (qPCR)-baserede kit, en del af resDNASEQ™ E. coli-rest-DNA-kvantificeringssystem muliggør meget følsom kvantificering af værtscelle-DNA fra E. coli-ekspressionssystemer, typisk på mindre end 4 timer.
Dette kvantitative PCR (qPCR)-baserede kit, en del af resDNASEQ™ E. coli-rest-DNA-kvantificeringssystem muliggør meget følsom kvantificering af værtscelle-DNA fra E. coli-ekspressionssystemer, typisk på mindre end 4 timer. Sættet er en del af et integreret system, der inkluderer prøveforberedelse, TaqMan™ Assay og mastermix, standard DNA, instrument og software. Systemet overvinder begrænsningerne ved traditionelle metoder ved at kombinere høj genvinding PrepSEQ™ prøveforberedelse og TaqMan™ Assay-baseret kvantificering af resterende DNA.
Funktioner af resDNASEQ Kvantitativt E. coli DNA Kit omfatter:
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan™ qPCR-teknologi i realtid
• Manuel og automatiseret prøveforberedelse, optimeret til kvantitativ genvinding fra komplekse prøvematricer (tabel 1)
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Integreret system fra prøve til resultater med prøveforberedelse, mastermix, TaqMan™ primer/probe-blanding og genomisk
DNA-standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af en PrepSEQ-&handel; Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv gendannelse af resterende DNA fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
Hurtig, følsom påvisning af E. Coli DNA
resDNASEQ™E. coli Residual DNA Quantification System er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra E. coli , et ekspressionssystem, der almindeligvis anvendes til produktion af rekombinante proteiner. Systemet er pålideligt og hurtigt og muliggør følsom (LOQ = 15 pg DNA/ml testprøve) og specifik kvantificering af E. coli DNA, typisk på mindre end 4 timer. Denne ydeevne er med til at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte —af prøvetyper fra underprocesprøver til bulk-lægemiddelstoffer, uanset —om en prøve indeholder højmolekylær vægt eller forskåret DNA.
Tabel 1. DNA-gendannelse ved hjælp af manual PrepSEQ™ prøveforberedelsesprotokol.
Assay ydeevnedata ved hjælp af 10 pg E. coli genomisk DNA-spids pr. prøve, 3 analytikere og 9 testprøver.
50 mg/ml proteinprøve
Gennemsnitlig genopretning Gennemsnitlig %CV
E. coli83 %5,04 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring resDNASEQ E.coli DNA kontrol
• E.coli DNA kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25
C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og 2 −8 °C efter første brug
resDNASEQ E.coli DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug, beskyttes mod lys
• E. coli DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys
• Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 C °før første brug og 2 8 −C °efter første brug
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Kit
PCR metode qPCR
Værtscelle E.coli
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje resDNASEQ
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer Kun analysesæt