Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitative HEK293 DNA-sæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra HEK293-cellelinjer, der bruges i udviklingen af genterapi, cellebaserede vacciner og lignende bioterapeutika. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ systemet muliggør følsom og specifik kvantificering af HEK293-celle-DNA. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper, fra prøver undervejs med forskellige prøvematricer til oprenset slutprodukt.
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan qPCR-teknologi i realtid
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Indeholder master mix, TaqMan primer/probe-blanding og HEK293
genomisk DNA-standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af et PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv rest-DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
Integreret workflow-løsning
resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. Sættet er kompatibelt med PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesworkflow. De resDNASEQ kit er blevet valideret på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse strømlines vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware, der giver nøjagtig kvantificering og sikkerhed, revision og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse.
Nem at bruge
med resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit, du udfører qPCR-analyse for at sammenligne mængden af HEK293 DNA i dine testprøver med en standardkurve genereret med kendte mængder af oprenset HEK293 DNA-standard. De resDNASEQ sættet indeholder næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra master mix til TaqMan primer/probeblanding til HEK293 genomisk DNA-standard, samt trinvise instruktioner.
Konsistent ydeevne
For nøjagtig kvantificering af resterende HEK293-DNA skal analyseresultaterne være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. Med resDNASEQ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af en række DNA-fragmentstørrelser.
* På grund af den høje grad af lighed mellem genomer forventes DNA fra nært beslægtede primatarter, såsom abe (Vero), chimpanse og orangutang, at blive påvist af resDNASEQ HEK293 Kvantificeringssæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | resDNASEQ HEK293 DNA kontrol • HEK293 DNA kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25 C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og 2 −8 °C efter første brug resDNASEQ HEK293 DNA Real-Time PCR-reagenser • Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug, beskyttes mod lys • HEK293 DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys • Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 C °før første brug og 2 8 −C °efter første brug |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Kit |
| PCR metode | qPCR |
| Værtscelle | HEK |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Vis mere |