Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitative HEK293 DNA-sæt
Artikelnummer. 18775385 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
Analysesæt og prøveforberedelse
Kun analysesæt
Artikelnummer. 18775385
Brand: Applied Biosystems™ A46565
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra HEK293-cellelinjer.
De resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra HEK293-cellelinjer, der bruges i udviklingen af genterapi, cellebaserede vacciner og lignende bioterapeutika. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ systemet muliggør følsom og specifik kvantificering af HEK293-celle-DNA. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper, fra prøver undervejs med forskellige prøvematricer til oprenset slutprodukt.
Funktioner af resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit inkluderer:
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan qPCR-teknologi i realtid
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Indeholder master mix, TaqMan primer/probe-blanding og HEK293
genomisk DNA-standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af et PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv rest-DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
Integreret workflow-løsning
resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. Sættet er kompatibelt med PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesworkflow. De resDNASEQ kit er blevet valideret på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse strømlines vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware, der giver nøjagtig kvantificering og sikkerhed, revision og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse.
Nem at bruge
med resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit, du udfører qPCR-analyse for at sammenligne mængden af HEK293 DNA i dine testprøver med en standardkurve genereret med kendte mængder af oprenset HEK293 DNA-standard. De resDNASEQ sættet indeholder næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra master mix til TaqMan primer/probeblanding til HEK293 genomisk DNA-standard, samt trinvise instruktioner.
Konsistent ydeevne
For nøjagtig kvantificering af resterende HEK293-DNA skal analyseresultaterne være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. Med resDNASEQ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af en række DNA-fragmentstørrelser.
* På grund af den høje grad af lighed mellem genomer forventes DNA fra nært beslægtede primatarter, såsom abe (Vero), chimpanse og orangutang, at blive påvist af resDNASEQ HEK293 Kvantificeringssæt.
Tekniske data
Indhold og opbevaring resDNASEQ HEK293 DNA kontrol
• HEK293 DNA kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25
C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug
resDNASEQ HEK293 DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug −og °2 8 C efter første brug, beskyttes mod lys
• HEK293 DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– °25 C, beskyttes mod lys
• Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første −brug °og 2 8 C efter første brug
PrepSEQ nukleinsyreekstraktionssæt
• Lysisbuffer (2 flasker, 50 ml/flaske)
• Binding Solution/Isopropanol (1 tom flaske)
• Vaskebufferkoncentrat (2 flasker, 26 ml/flaske)
• Elueringsbuffer (1 flaske, 25 ml)
• Proteinase K-buffer (1 flaske, 50 ml)
• Magnetiske partikler (2 rør, 1,5 ml/rør)
• Proteinase K (20 mg/ml) (1 rør, 1,25 ml), opbevares ved eller under– 20 C°
• PK Buffer II (1 flaske, 11 ml)
Opbevar det hele ved stuetemperatur, medmindre andet er angivet.
PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
• Proteinase K (20 mg/ml), 1 rør, 1,25 ml
• Gær-tRNA (10 mg/ml), 1 rør, 0,5 ml
• Glykogen (5 mg/ml), 2 rør, 1,0 ml/rør
Gem alt på eller under– 20 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Kit
PCR metode qPCR
Værtscelle HEK
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje resDNASEQ
Mængde 100 reaktioner
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer Analysesæt og prøveforberedelse