Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitative E1A DNA-fragmentlængdesæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De resDNASEQ Quantitative E1A DNA Fragment Length Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system, der måler og kvantificerer fragmentlængderne af resterende værtscelle-DNA ved at målrette mod E1A-genet i HEK 293-cellelinjer, som overvejende bruges i udviklingen af genterapi, cellebaserede vacciner og lignende bioterapeutiske midler. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ kit muliggør følsom og specifik kvantificering af forskellige fragmentlængder af E1A-genet i det resterende værtscelle-DNA. Denne ydeevne er med til at sikre en høj grad af tillid til de opnåede kvantificeringsdata.
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan qPCR-teknologi i realtid
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Indeholder master mix, tre TaqMan primer/probe-blandinger og en enkelt E1A-
plasmid-DNA-standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af et PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv rest-DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
Integreret workflow-løsning
resDNASEQ Kvantitativt E1A DNA Fragment Length Kit er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. Sættet er kompatibelt med PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesworkflow. De resDNASEQ kit er blevet valideret på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse strømlines vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware, der giver nøjagtig kvantificering og sikkerhed, revision og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overholdelse.
Nem at bruge
med resDNASEQ Kvantitativt E1A DNA Fragment Length Kit, du udfører qPCR-analyse for at kvantificere kopiantallet af tre forskellige fragmentstørrelsesområder i dine testprøver og sammenligne dem med standardkurver genereret med kendte mængder af specifikke fragmenter af E1A DNA-standarden. De resDNASEQ sættet indeholder næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra master mix til TaqMan primer/probeblanding til E1A DNA-standarder, samt trinvise instruktioner.
Konsistent ydeevne For
nøjagtig kvantificering af fragmenter af tre forskellige længder af E1A DNA skal analyseresultater være upåvirkede af størrelsen af ikke-specifikt DNA, der er til stede i testprøven. Med resDNASEQ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af de tre E1A-fragmentstørrelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | resDNASEQ E1A DNA kontrol • E1A DNA-kontrol, 6,30 x 10 8 kopier/μ L, 0,12 mL, opbevares kl– 25 til– °15 C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 25 til– 15 °C før første brug og 2 −8 °C efter første brug resDNASEQ E1A DNA Real-Time PCR-reagenser • Environmental Master Mix (2X), 5 mL, opbevares kl– 15 til– 25 °C før første brug og 2 −8 °C efter første brug, beskyttes mod lys • E1A DNA Short Fragment Assay Mix, 1 x 400μ L, butik kl– 15 til– 25 °C, beskyttes mod lys • E1A DNA Medium Fragment Assay Mix, 1 x 660μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys • E1A DNA Long Fragment Assay, 1 x 400μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys • Negativ kontrol (vand), 3 x 1,0 mL, opbevares kl– 15 til– 25 C °før første brug og 2 8 −C °efter første brug |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Kit |
| PCR metode | qPCR |
| Værtscelle | HEK |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Vis mere |