Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA-sæt
Artikelnummer. 30000682 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kun analysesæt
Prøvekit og prøveforberedelse
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
30000682 Kun analysesæt Hver
18634253 Prøvekit og prøveforberedelse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30000682 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4402085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29378.07 DKK
    25340.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 4038.07 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dette kvantitative PCR (qPCR)-baserede kit, en del af resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA System, giver brugerne mulighed for at detektere sub-picogram mængder af resterende DNA fra CHO cellelinje på under 5 timer.
Dette kvantitative PCR (qPCR)-baserede kit, en del af resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA System, giver dig mulighed for at detektere sub-picogram mængder af resterende DNA fra den kinesiske hamster ovarie (CHO ) cellelinje på under 5 timer. Systemet overvinder begrænsningerne ved traditionelle metoder ved at kombinere høj genvinding PrepSEQ™ prøveforberedelse og TaqMan™ -baseret kvantificering af resterende DNA.
Kvantitativt PCR-sæt i realtid til meget følsomme restprodukter CHO DNA kvantificering
• Let at bruge, resultater på under 5 timer
• Specifikt til CHO DNA, ingen krydsreaktivitet med ikke-relateret DNA
• Del af et integreret system, der inkluderer prøveforberedelse, TaqMan™ assay og mastermix, standard DNA, instrument og software
• Protokol tilgængelig for automatiseret prøveforberedelse
• Fleksibel prøvegennemstrømning giver dig mulighed for at udføre strenge DNA-clearance-undersøgelser Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af et PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv rest-
DNA
-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
Realtids-PCR til højfølsom kvantificering
resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA System giver meget følsom detektion af CHO DNA, så du kan bruge små prøvevolumener til at generere nøjagtige resultater. Det brede lineære område af TaqMan™ teknologi giver dig mulighed for at teste prøver med variable niveauer af CHO DNA i samme assay, såsom prøver i processen med større mængder af DNA eller bulk lægemiddelstof med meget lave mængder. Figur 1 viser området og følsomheden af assayet. Linearitet påvises ved analyse af CHO cellestandard DNA fra 0,3 ng til 3 fg.
Nem at bruge, resultater på under 5 timer.
Først ekstraherer du DNA fra dine rensnings- og lægemiddelprøver under processen. Derefter udfører du qPCR for at sammenligne DNA-mængder i dine testprøver med en standardkurve genereret med kendte mængder oprenset CHO celle standard DNA. Den nemme arbejdsgang af resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA-systemet består af prøveforberedelse, assay-opsætning og instrumentkørsel og dataanalyse, —som du kan udføre på under 5 timer.
Specifikt til CHO DNA, ingen krydsreaktivitet med ikke-relateret DNA
Målet for assayet er meget specifikt, så det kun detekterer en hamsterspecifik region af et genetisk multikopi-element. Vi valgte denne region ved hjælp af omfattende bioinformatisk analyse af flere beslægtede og ubeslægtede arter. Test af assay-ydeevne bekræftede, at assayet er specifikt for hamster-DNA og er upåvirket af tilstedeværelsen af så meget som 100 ng af ikke-relateret DNA i en testprøve.
Konsistent ydeevne selv med fragmenteret DNA
Til nøjagtig kvantificering af rester CHO DNA, analyseresultater skal være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. For at teste effekten af DNA-fragmentstørrelse på assays ydeevne fragmenterede vi høj molekylvægt CHO genomisk DNA til DNA med lav molekylvægt ved sonikering. Figur 2 viser, at tærskelcyklusværdierne (Ct) for reaktionerne med det sonikerede lavmolekylære DNA var sammenlignelige med dem for det ufordøjede højmolekylære DNA. Disse resultater viser, at der blev opnået ensartet ydeevne med sættet uanset DNA-molekylvægt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring resDNASEQ CHO DNA kontrol
• CHO DNA kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25
C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og 2 −8 °C efter første brug
resDNASEQ CHO DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug, beskyttes mod lys
• CHO DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys
• Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 C °før første brug og 2 8 −C °efter første brug
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Kit
PCR metode qPCR
Værtscelle CHO
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje resDNASEQ
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer Kun analysesæt