Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantificeringssæt for menneskelige rester af DNA
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra humane cellelinjer, der bruges som ekspressionssystemer for rekombinante proteiner. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ systemet muliggør følsom (så lavt som 15 pg DNA/ml testprøve) og specifik kvantificering af human celle DNA. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper, fra prøver under proces til slutprodukt, uanset om prøven indeholder højmolekylær vægt eller forskydnings-DNA.
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan qPCR-teknologi i realtid
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Indeholder master mix, TaqMan primer/probe-blanding og
human genomisk DNA- standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af et PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv rest-DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit giver meget følsom påvisning af humant DNA, så du kan bruge små prøvevolumener til at generere nøjagtige resultater. Det brede lineære område af TaqMan qPCR-teknologi i realtid giver dig mulighed for at teste prøver med variable niveauer af humant DNA i samme assay, såsom prøver undervejs med større mængder af DNA eller bulk-lægemiddelsubstans med meget lave mængder.
Nem at bruge
med resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit du udfører qPCR-analyse for at sammenligne mængden af humant DNA i dine testprøver med en standardkurve genereret med kendte mængder af oprenset human genomisk DNA-standard. De resDNASEQ sættet indeholder næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra master mix til TaqMan primer/probe-blanding til human genomisk DNA-standard, samt trinvise instruktioner.
Konsistent ydeevne
For nøjagtig kvantificering af resterende humant DNA skal analyseresultaterne være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. Med resDNASEQ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af en række DNA-fragmentstørrelser.
* På grund af den høje grad af lighed mellem genomer forventes DNA fra nært beslægtede primatarter såsom abe (Vero), chimpanse og orangutang at blive påvist af resDNASEQ Menneskelig kvantificeringssæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | resDNASEQ Menneskelig DNA kontrol • Human DNA-kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25 C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og 2 −8 °C efter første brug resDNASEQ Human DNA Real-Time PCR-reagenser • Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug, beskyttes mod lys • Human DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– 25 C, °beskyttes mod lys • Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 C °før første brug og 2 8 −C °efter første brug |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Kit |
| PCR metode | qPCR |
| Værtscelle | Menneskets DNA |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Show More |