Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantificeringssæt for menneskelige rester af DNA
Artikelnummer. 18705425 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
Analysesæt og prøveforberedelse
Kun analysesæt
Artikelnummer. 18705425
Brand: Applied Biosystems™ A27335
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra humane cellelinjer, der bruges som ekspressionssystemer for rekombinante proteiner.
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit er et kvantitativt PCR (qPCR)-baseret system til påvisning af værtscelle-DNA fra humane cellelinjer, der bruges som ekspressionssystemer for rekombinante proteiner. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ systemet muliggør følsom (så lavt som 15 pg DNA/ml testprøve) og specifik kvantificering af human celle DNA. Denne ydeevne hjælper med at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper, fra prøver under proces til slutprodukt, uanset om prøven indeholder højmolekylær vægt eller forskydnings-DNA.
Funktioner af resDNASEQ Human Residual DNA Quantification Kit inkluderer:
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan qPCR-teknologi i realtid
• Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Indeholder master mix, TaqMan primer/probe-blanding og
human genomisk DNA- standard Dette kit er tilgængeligt med eller uden prøveforberedelsesreagenser i form af et PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som er optimeret til højeffektiv rest-DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte.
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit giver meget følsom påvisning af humant DNA, så du kan bruge små prøvevolumener til at generere nøjagtige resultater. Det brede lineære område af TaqMan qPCR-teknologi i realtid giver dig mulighed for at teste prøver med variable niveauer af humant DNA i samme assay, såsom prøver undervejs med større mængder af DNA eller bulk-lægemiddelsubstans med meget lave mængder.
Nem at bruge
med resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit du udfører qPCR-analyse for at sammenligne mængden af humant DNA i dine testprøver med en standardkurve genereret med kendte mængder af oprenset human genomisk DNA-standard. De resDNASEQ sættet indeholder næsten alt hvad du behøver for at udføre disse trin, fra master mix til TaqMan primer/probe-blanding til human genomisk DNA-standard, samt trinvise instruktioner.
Konsistent ydeevne
For nøjagtig kvantificering af resterende humant DNA skal analyseresultaterne være upåvirkede af størrelsen af DNA-molekylerne i testprøven. Med resDNASEQ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af en række DNA-fragmentstørrelser.
* På grund af den høje grad af lighed mellem genomer forventes DNA fra nært beslægtede primatarter såsom abe (Vero), chimpanse og orangutang at blive påvist af resDNASEQ Menneskelig kvantificeringssæt.
Tekniske data
Indhold og opbevaring resDNASEQ Menneskelig DNA kontrol
• Human DNA-kontrol, 30 ng/μ L, 40μ L, butik kl– 15 til– °25
C• DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første brug og −2 °8 C efter første brug
resDNASEQ Human DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, opbevares kl– 15 til– °25 C før første brug −og °2 8 C efter første brug, beskyttes mod lys
• Human DNA-analyseblanding (10X), 300μ L, butik kl– 15 til– °25 C, beskyttes mod lys
• Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første −brug °og 2 8 C efter første brug
PrepSEQ nukleinsyreekstraktionssæt
• Lysisbuffer (2 flasker, 50 ml/flaske)
• Binding Solution/Isopropanol (1 tom flaske)
• Vaskebufferkoncentrat (2 flasker, 26 ml/flaske)
• Elueringsbuffer (1 flaske, 25 ml)
• Proteinase K-buffer (1 flaske, 50 ml)
• Magnetiske partikler (2 rør, 1,5 ml/rør)
• Proteinase K (20 mg/ml) (1 rør, 1,25 ml), opbevares ved eller under– 20 C°
• PK Buffer II (1 flaske, 11 ml)
Opbevar det hele ved stuetemperatur, medmindre andet er angivet.
PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
• Proteinase K (20 mg/ml), 1 rør, 1,25 ml
• Gær-tRNA (10 mg/ml), 1 rør, 0,5 ml
• Glykogen (5 mg/ml), 2 rør, 1,0 ml/rør
Gem alt på eller under– 20 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Kit
PCR metode qPCR
Værtscelle Menneskets DNA
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje resDNASEQ
Mængde 100 reaktioner
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderer Analysesæt og prøveforberedelse