Få mere at vide
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ dPCR E1A DNA Fragment Længde Kit
Shop alle Applied Biosystems produkterDescription
De resDNASEQ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit er et absolut kvantificerings-PCR-baseret system, der måler fragmentlængderne af resterende værtscelle-DNA ved at målrette mod E1A-genet i HEK 293-cellelinjer, som overvejende bruges i udviklingen af genterapier, cellebaserede vacciner og lignende bioterapeutika. Pålidelig og hurtig, den resDNASEQ kit muliggør meget følsom og specifik kvantificering af forskellige fragmentlængder af E1A-genet i det resterende værtscelle-DNA. Dette er med til at sikre en høj grad af tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred —vifte af prøvetyper fra igangværende prøver med forskellige prøvematricer til oprenset slutprodukt, —uanset om prøven indeholder højmolekylær vægt eller forskudt DNA.
Funktioner af resDNASEQ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit inkluderer:
•Konsistent ydeevne på tværs af det forventede område af DNA-fragmentstørrelser
• Enkel— strømlinet arbejdsgang for nem brug med dit digitale PCR-instrument
• Hurtig —minimal praktisk tid; resulterer i∼ 90 minutter ved brug med QuantStudio Absolute Q Digital PCR System
• Pålidelig ensartet ydeevne —på tværs af forventet række af DNA-fragmentstørrelser
Integreret workflow-løsning
De resDNASEQ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. De resDNASEQ kit er blevet valideret på QuantStudio Absolute Q Digital PCR System.
Absolute Q-systemet har en høj tolerance over for almindelige inhibitorer i biofarmaceutiske prøvematricer, hvilket eliminerer behovet for nukleinsyreekstraktion i de fleste tilfælde. Hvis nukleinsyreekstraktion er påkrævet, anbefaler vi brug af PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesarbejdsgang.
Nem at bruge
Med resDNASEQ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit, du udfører dPCR-analyse for at kvantificere kopiantallet af tre forskellige fragmentstørrelsesområder i dine testprøver. De resDNASEQ sættet indeholder næsten alt det nødvendige for at udføre disse trin, fra master mix til TaqMan primer/probeblanding til E1A DNA-standarder, samt trinvise instruktioner.
Konsekvent ydeevne
For nøjagtig kvantificering af fragmenter af tre forskellige længder af E1A DNA skal analyseresultater være upåvirkede af størrelsen af ikke-specifikt DNA, der er til stede i testprøven. Med resDNASEQ systemet får du ensartet analyseydelse på tværs af de tre E1A-fragmentstørrelser.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | resDNASEQ E1A DNA kontrol • E1A DNA Control, 0,12 mL, opbevares ved– 15 til– °25 •C DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første brug og 2−°8 C efter første brug resDNASEQ E1A DNA dPCR-reagenser • Absolute Q Digital PCR Master Mix, 5X, 2 x 360μ L, butik kl– 15 til– °25 C før første brug og 2−°8 C efter første brug, beskyttes mod lys • E1A DNA-analyseblandinger (korte, mellemlange, lange), 220μ L hver, gemme kl– 15 til– 25 °C, beskyttes mod lys • Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og 2−8 °C efter første brug |
| PCR metode | Digital PCR |
| Værtscelle | HEK og andre cellelinjer transformeret af E1A |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Produkttype | Digital PCR Kit |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |