Beskrivelse
The Applied Biosystems resDNASEQ dPCR E. coli DNA Kit is a digital PCR (dPCR)-based solution to detect host-cell DNA from E. coli, an expression system commonly used for production of recombinant proteins and plasmids. Reliable and rapid, the assay enables sensitive and specific quantification of E. coli DNA, helping provide confidence in quantitation data obtained from a broad range of sample types, from in-process samples with different sample matrices to formulations with final products.
De Applied Biosystems resDNASEQ dPCR E. coli DNA Kit er en digital PCR (dPCR)-baseret løsning til at detektere værtscelle-DNA fra E. coli, et ekspressionssystem, der almindeligvis anvendes til produktion af rekombinante proteiner og plasmider. Assayet er pålideligt og hurtigt og muliggør følsom og specifik kvantificering af E. coli-DNA, hvilket hjælper med at give tillid til kvantificeringsdata opnået fra en bred vifte af prøvetyper, fra prøver undervejs med forskellige prøvematricer til formuleringer med slutprodukter.
Funktioner af resDNASEQ dPCR E.coli DNA Kit inkluderer:
•Nøjagtig, absolut kvantificering af resterende værtscelle E. coli DNA
• Meget følsom kvantificering ved hjælp af bevist TaqMan Analyser, med resultater på under tre timer
• Meget karakteriseret E. coli DNA-kontrol, der kan udnyttes under kvalificering og verifikation
• Nemt at bruge, integreret prøve-til-resultat kit bestående af Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix, E. coli assay mix, velkarakteriseret DNA positiv kontrol og DNA fortyndingsbuffer
• Manuel eller automatiseret prøveforberedelse, optimeret til kvantitativ genvinding af prøver fra komplekse matricer
Integreret workflow-løsning
De resDNASEQ dPCR E. coli DNA Kit er en del af en integreret arbejdsgang til test af urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. Sættet er blevet valideret på QuantStudio Absolute Q Digital PCR System. Absolute Q-systemet har en høj tolerance over for almindelige inhibitorer i biofarmaceutiske prøvematricer, hvilket eliminerer behovet for nukleinsyreekstraktion i nogle tilfælde. Hvis nukleinsyreekstraktion er påkrævet, anbefaler vi brug af PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som tilbyder både en manuel og automatiseret prøveforberedelsesarbejdsgang.
Nem at bruge
Med resDNASEQ dPCR E. coli DNA Kit, dPCR analyse udføres for at kvantificere kopiantallet af resterende E. coli DNA i testprøverne. De resDNASEQ sættet indeholder næsten alt det nødvendige for at udføre disse trin, fra master mix til TaqMan primer/probe-blanding til E. coli genomisk DNA-kontrol, samt trinvise instruktioner. Et kopi-til-massekonverteringsværktøj leveres også til at vejlede dig om den endelige resultatkonvertering for at opfylde reguleringskravene.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | resDNASEQ E.coli DNA kontrol • E.coli DNA-kontrol, 40μ L, butik kl– 15 til– °25 •C DNA-fortyndingsbuffer (DDB), 7 mL, opbevares ved– 15 til– °25 C før første brug og 2−°8 C efter første brug resDNASEQ E.coli DNA dPCR-reagenser • Absolut Q dPCR Master Mix (5X), 360μ L, butik kl– 15 til– °25 C før første brug og 2−°8 C efter første brug, beskyttes mod lys • E. coli DNA-analyseblanding (10X), 60μ L, butik kl– 15 til– 25 °C, beskyttes mod lys • Negativ kontrol (vand), 1,0 mL, opbevares ved– 15 til– 25 °C før første brug og 2−8 °C efter første brug |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Kit |
| PCR metode | Digital PCR |
| Værtscelle | E.coli |
| Etiket eller farvestof | FAM + VIC |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Digital PCR (dPCR) |
| Vis mere |