Få mere at vide
Applied Biosystems™ DNA-fortyndingsbuffer
Beskrivelse
DNA Dilution Buffer, en komponent i ResDNASEQ Residual DNA Quantitation kits, tilbydes separat her til de kit-brugere, der har brug for yderligere eluationsbuffer.
Som med andre produkter i Pharma Analytics Sample Preparation produktserien, DNA-fortyndingsbuffer:
- Er fuldt ud understøttet af vores globale produktions- og distributionscentre
- Har et analysecertifikat tilgængeligt
- Har en holdbarhed på op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fortyndingsbuffer |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 7 ml |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.