Få mere at vide
Resazurin natriumsalt (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30422451
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30422451 10 g
1 options
Artikelnummer. 30422451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR14458010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resazurin sodium salt
CAS 62758-13-8
Molekylær formel C12 H6 N O4 . Na
Mængde 10 g
Synonym 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-one-10-oxide Sodium Salt, Sodium Resazurin
InChI formel InChI=1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
IUPAC navn natrium; 10-oxido-7-oxophenoxazin-10-ium-3-olat
Molekylvægt (g/mol) 251.17
Formel vægt 251.0195