Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Resazurin, natriumsalt, ren, certificeret
Artikelnummer. 10269990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10269990 5 g Glasflaske 5g
10482273 1 g Glasflaske 1g
10751244 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10269990 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 418900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    828.37 DKK
    711.65 DKK / 5g
    Spare 116.72 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251,173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62758-13-8
Molekylær formel C12H6NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 251.173
MDL nummer MFCD00005036
InChI nøgle IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt
PubChem CID 112939
IUPAC navn natrium;10-oxido-7-oxophenoxazin-10-ium-3-olat
SMIL C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resazurin, sodium salt
Farvestofindhold 80% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Følger
Beilstein 27, 128
Merck Index 14, 8141
Farve Sort til Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 251.17
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resazurin, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3H-Phenoxazin-3-one,7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt