Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Resazurin, natriumsalt, ren, høj renhed biologisk plet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Resazurin, sodium salt |
| Farvestofindhold | 75% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| UV-spektrometri | Følger |
| Beilstein | 27, 128 |
| Merck Index | 14, 8141 |
| Farve | Sort til Grøn |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Resazurin, sodium salt
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.