Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Resazurin, natriumsalt, biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10155823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10155823
Brand: Thermo Scientific Chemicals 189900250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251.173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62758-13-8
Molekylær formel C12H6NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 251.173
MDL nummer MFCD00005036
InChI nøgle IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt
PubChem CID 112939
IUPAC navn natrium;10-oxido-7-oxophenoxazin-10-ium-3-olat
SMIL C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resazurin, sodium salt
Farvestofindhold 75% min.
Beilstein 27, 128
Merck Index 14, 8141
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 251.17
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Sort til Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver