Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Resazurin natriumsalt
Artikelnummer. 11474687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474687 5 g 5g
11464687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474687 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21187.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.60 DKK
    651.65 DKK / 5g
    Spare 143.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Som indikator pH 3,8 (orange) til 6,5 (mørk violet) | CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251,173 g/mol
Som indikator pH 3,8 (orange) til 6,5 (mørkeviolet) fungerer Resazurin-natriumsalt som et blåt ikke-fluorescerende farvestof, der især bruges til oxidationsreduktionsindikator for resazurin-test for bakterier. Det bruges som en fluorogen oxidationsreduktionsindikator i en række forskellige celler, gær og eukaryoter ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi og high-throughput screening. Yderligere bruges det til at karakterisere mitochnodrias metaboliske aktivitet. Det bruges også til at analysere L-Glutamat og til at måle den aerobe biologiske nedbrydning af organisk materiale, der findes i spildevand. Ud over dette fungerer det som en indikator for cellelevedygtighed i pattedyrcellekulturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Som indikator pH 3,8 (orange) til 6,5 (mørkeviolet) Resazurin-natriumsalt fungerer som et blåt ikke-fluorescerende farvestof, der især bruges til oxidations-reduktionsindikator for resazurin-test for bakterier. Det bruges som en fluorogen oxidationsreduktionsindikator i en række forskellige celler, gær og eukaryoter ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi og high-throughput screening. Yderligere bruges det til at karakterisere mitochnodrias metaboliske aktivitet. Det bruges også til at analysere L-Glutamat og til at måle den aerobe biologiske nedbrydning af organisk materiale, der findes i spildevand. Ud over dette fungerer det som en indikator for cellelevedygtighed i pattedyrcellekulturer.
Opløselighed Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og
ammoniumhydroxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62758-13-8
Molekylær formel C12H6NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 251.173
MDL nummer MFCD00005036
InChI nøgle IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 112939
IUPAC navn natrium;10-oxido-7-oxophenoxazin-10-ium-3-olat
SMIL C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resazurin
Beilstein 3794971
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, dimethylsulfoxid og ammoniumhydroxid.
Mængde 5 g
Formel vægt 251.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resazurin sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Resazurin sodium salt
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.