Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Resazurin natriumsalt
Artikelnummer. 11464687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464687 1 g 1g
11474687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464687 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21187.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.28 DKK
    261.65 DKK / 1g
    Spare 58.63 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Som indikator pH 3,8 (orange) til 6,5 (mørk violet) | CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251,173 g/mol
Som indikator pH 3,8 (orange) til 6,5 (mørkeviolet) fungerer Resazurin-natriumsalt som et blåt ikke-fluorescerende farvestof, der især bruges til oxidationsreduktionsindikator for resazurin-test for bakterier. Det bruges som en fluorogen oxidationsreduktionsindikator i en række forskellige celler, gær og eukaryoter ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi og high-throughput screening. Yderligere bruges det til at karakterisere mitochnodrias metaboliske aktivitet. Det bruges også til at analysere L-Glutamat og til at måle den aerobe biologiske nedbrydning af organisk materiale, der findes i spildevand. Ud over dette fungerer det som en indikator for cellelevedygtighed i pattedyrcellekulturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Som indikator pH 3,8 (orange) til 6,5 (mørkeviolet) Resazurin-natriumsalt fungerer som et blåt ikke-fluorescerende farvestof, der især bruges til oxidations-reduktionsindikator for resazurin-test for bakterier. Det anvendes som en fluorogen oxidation-rød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62758-13-8
Molekylær formel C12H6NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 251.173
MDL nummer MFCD00005036
InChI nøgle IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide sodium salt
PubChem CID 112939
IUPAC navn natrium;10-oxido-7-oxophenoxazin-10-ium-3-olat
SMIL C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resazurin sodium salt
Beilstein 3794971
Merck Index 14,8141
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, dimethylsulfoxid og ammoniumhydroxid.
Mængde 1 g
Formel vægt 251.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resazurin sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Resazurin sodium salt