Få mere at vide
Invitrogen™ Resazurin, natriumsalt
Beskrivelse
Resazurin, natriumsalt
The non-fluorescent resazurin can be used as a fluorogenic oxidation-reduction indicator in a variety of cells, including bacteria, yeast and eukaryotes by flow cytometry, fluorescence microscopy and high-throughput screening. The red-fluorescent product, resorufin exhibits absorption/emission maxima ∼575/585 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | Resazurin, natriumsalt |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cell Viability |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | Resazurin |
| Farvetype | Resazurin |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Vis mere |