Få mere at vide
Resatorvid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465296
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465296 100 mg -
16417127 5 mg 5mg
16404408 10 mg -
16400727 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11109
MedChemExpress Resatorvid (TAK-242) is a selective Toll-like receptor 4 (TLR4) inhibitor. Resatorvid inhibits NO, TNF-α and IL-6 production with IC50s of 1.8 nM, 1.9 nM and 1.3 nM, respectively. Resatorvid downregulates expression of TLR4 downstream signaling molecules MyD88 and TRIF. Resatorvid inhibits autophagy and plays pivotal role in various inflammatory diseases.
Resatorvid (TAK-242) is a selective Toll-like receptor 4 (TLR4) inhibitor. Resatorvid inhibits NO, TNF-α and IL-6 production with IC50s of 1.8 nM, 1.9 nM and 1.3 nM, respectively. Resatorvid downregulates expression of TLR4 downstream signaling molecules MyD88 and TRIF. Resatorvid inhibits autophagy and plays pivotal role in various inflammatory diseases.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Resatorvid
CAS 243984-11-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H17ClFNO4S
Mængde 100 mg
Synonym TAK-242 CLI-095
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (276.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S([C@H]1C(C(OCC)=O)=CCCC1)(NC2=CC=C(C=C2Cl)F)=O
Molekylvægt (g/mol) 361.82
Formel vægt 361.82
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.