Få mere at vide
Unity Lab Services Rekvalificering med temperaturkortlægning for rystere
Artikelnummer. 31188983
Skift visning
Produkttype:
Tjeneste
Artikelnummer. Produkttype
31188983 Tjeneste
1 options
Artikelnummer. 31188983 Leverandør Unity Lab Services Leverandørnr. RQTMSHK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Omfattende rekvalificering og temperaturkortlægning for rystere og kontrollerede kamre, verifikation af udstyrsfunktioner og kortlægning af temperaturfordeling for at lokalisere varme og kolde områder.
  • Dokumenteret rekvalificering, der verificerer shakerens ydeevne efter producentens specifikationer.
  • Vigtige tests inkluderer dør på klem, genopretning efter strømafbrydelser og temperaturvarsler.
  • Temperaturkortlægning for at identificere varme og kolde områder i kammeret.
  • Konfigurerbare dataindsamlingsintervaller med luft- eller simulerede produktbelastninger.
  • Inkluderer open door-genopretning, strømfejltest og detaljerede temperaturrapporter.
  • Understøtter overholdelse ved at sikre korrekte opbevaringsforhold på tværs af temperaturområder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tjeneste