Få mere at vide
Sartorius™ ReproEasy Performance Test Pads
Shop alle Sartorius produkter
Type:
Fugtanalysator testpuder, 10/pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Testpuder til den periodiske gennemgang af ydeevnen af MA37/160 fugtanalysator.
- Giver dig mulighed for hurtigt at bekræfte, om en enhed fungerer korrekt og leverer korrekte resultater.
- Bruges sammen med funktionstestfunktionen i fugtanalysator.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MA37/160 Fugtanalysator |
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Fugtanalysator testpuder, 10/pk. |