Få mere at vide
Brady™ Repositionable Vinyl Printer Labels
Artikelnummer. 12850099
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Længde (metrisk):
12,70
12,70 mm
15,24 m
25,4 mm
25,40 mm
83,8 m
9,1 m
9,10 m
Bredde (metrisk):
6,1 mm
8,08 mm
9,53 mm
12,70 mm
25,4 mm
38,10 mm
48,26 mm
50,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
12850099 Hvid 12,70 mm 25,4 mm Hver
11509463 Hvid 83,8 m 9,53 mm Hver
11573984 Gul 15,24 m 50,8 mm Hver
11504064 Gul 15,24 m 12,70 mm Hver
11569463 Hvid 9,1 m 12,70 mm Hver
11579463 Hvid 9,1 m 25,4 mm Hver
11785663 Hvid 25,40 mm 38,10 mm Hver
11563984 Hvid 15,24 m 50,8 mm 1 rulning
11594054 Hvid 15,24 m 12,70 mm Hver
11765673 Hvid 25,4 mm 9,53 mm Hver
11725683 Hvid 12,70 38,10 mm Hver
11578604 Hvid 9,10 m 48,26 mm Hver
11549463 Hvid 83,8 m 8,08 mm Hver
11508614 Hvid 15,24 m 6,1 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12850099 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 114750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Repositionable vinyl cloth labels for use with Label Printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Rubber, Repositionable
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Semi-gloss
Materiale Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Laboratory Identification, circuit board and component identification, wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 250/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse (metrisk) 0.046 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Trådmåler 3 AWG
Dimensioner (L x B) 12.70 x 25.40 mm
Længde (metrisk) 12,70 mm
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) 19 mm