Få mere at vide
Brady™ Repositionable Vinyl Printer Labels
Beskrivelse
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BMP71 Label Printer Labels |
| Klæbende type | Repositionable |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Semi-gloss |
| Materiale | Vinyl |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Trådmåler | 0 |
| Dimensioner (L x B) | 12.70 x 38.10 mm |
| Længde (metrisk) | 12,70 |
| Bredde (metrisk) | 38,10 mm |
| Vis mere |