Få mere at vide
Brady™ Flytbare vinylkludetråde og kabeletiketter
Artikelnummer. 11321530 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11321530 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11321530 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 217074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3450.00 DKK
    3398.39 DKK / 1 ruller
    Spare 51.61 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Printbare, flytbare vinylkludetråds- og kabeletiketter til termotransferprintere.
  • Printbare, flytbare vinylstofetiketter til termotransferprintere. Bemærk venligst: Dette materiale er UL anerkendt med dets respektive bånd. Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Genplacerbart gummi, Kan flyttes
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Halvblank
Format Stanset udstansning
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, Printplademærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Laboratoriemærkning, Tråd- og kablermærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 15.70 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 3000 etiketter/rulle
Mængde 3000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (metrisk) 12.7W x 25.4 mmH
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0073 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.40 mm
Dimensioner (L x B) 25.4 x 12.7 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer BPT-611-498