Beskrivelse
- Klæbemiddel og stofbagside giver god holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
- Klæber til enhver ren, tør overflade
- Specielt formuleret topcoat til høj printkvalitet
- Halvblank finish for et sprødt, rent look
- Fremstillet af B-498 vinyl materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Genplacerbart gummi |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Halvblank |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |