Beskrivelse
- Ideel til markering af ledninger, kabler, klemrækker, vægplader
- Konstrueret af sejt coated vinyldug for modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer
- Lavet med en stærk gummibaseret klæbemiddel, der kan fjernes rent og sikkert udskiftes på enhver ren, tør overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL969, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV |
| Klæbende type | Genplacerbart gummi |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Halvblank |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Stregkodemærkning; Kredsløbskortmærkning; Komponent- og udstyrsmærkning; Mærkning af ledninger og kabler |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vis mere |