Få mere at vide
Brady™ Flytbare multifunktionelle vinylstofetiketter
Dimensioner (LxB):
0,5 x 0,75 tommer.
0,75 x 1 tommer.
1 x 1,9 tommer.
1,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 12,70 mm (H)
16 fod x 0,24 tommer.
16 fod x 0,318 tommer.
20 fod x 0,375 tommer.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Beskrivelse
- Ideel til markering af ledninger, kabler, klemrækker, vægplader
- Konstrueret af sejt coated vinyldug for modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer
- Lavet med en stærk gummibaseret klæbemiddel, der kan fjernes rent og sikkert udskiftes på enhver ren, tør overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL969, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV |
| Klæbende type | Genplacerbart gummi |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Halvblank |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Vinyl |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vis mere |