Få mere at vide
Brady™ Flytbare multifunktionelle vinylstofetiketter
Artikelnummer. 17900740
Dimensioner (LxB):
0,5 x 0,75 tommer.
0,75 x 1 tommer.
1 x 1,9 tommer.
1,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 12,70 mm (H)
16 fod x 0,24 tommer.
16 fod x 0,318 tommer.
20 fod x 0,375 tommer.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Artikelnummer. 17900740
Brand: Brady™ 170789
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Placér, fjern og flyt nemt etiketter på enhver ren, tør overflade med B-498 CleanLift™ serie vinyl klud etiket materiale. Print næsten hvor som helst med høj kvalitet Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Ideel til markering af ledninger, kabler, klemrækker, vægplader
  • Konstrueret af sejt coated vinyldug for modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer
  • Lavet med en stærk gummibaseret klæbemiddel, der kan fjernes rent og sikkert udskiftes på enhver ren, tør overflade
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Klæbende type Genplacerbart gummi
Farve Hvid
Slutte Halvblank
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 120
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 80 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0073 in
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Dimensioner (LxB) 1,5 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 1.5 in
Højde (metrisk) 38.10 mm
Alternativt varenummer M4-91-498