Få mere at vide
Brady™ Flytbare multifunktionelle vinylstofetiketter
Artikelnummer. 17811739 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,5 x 0,75 tommer.
0,75 x 1 tommer.
1 x 1,9 tommer
1,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 12,70 mm (H)
16 fod x 0,24 tommer.
16 fod x 0,318 tommer.
20 fod x 0,375 tommer.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Format
17811739 25,40 mm (B) x 31,75 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Udstanset
17940740 12,70 mm (B) x 12,70 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Udstanset
17910740 0,5 x 0,75 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Patron (tape)
17930740 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Udstanset
17910680 0,75 x 1 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Udstanset
17970740 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Udstanset
17930770 1 x 1,9 tommer BMP41, BMP51, M511 Patron (tape)
17900740 1,5 x 1 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Udstanset
17920690 16 fod x 0,24 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerlig
17990690 16 fod x 0,318 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerlig
17980760 20 fod x 0,375 tommer. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerlig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17811739 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170926
Placér, fjern og flyt nemt etiketter på enhver ren, tør overflade med B-498 CleanLift™ serie vinyl klud etiket materiale. Print næsten hvor som helst med høj kvalitet Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Ideel til markering af ledninger, kabler, klemrækker, vægplader
  • Konstrueret af sejt coated vinyldug for modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer
  • Lavet med en stærk gummibaseret klæbemiddel, der kan fjernes rent og sikkert udskiftes på enhver ren, tør overflade
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Klæbende type Genplacerbart gummi
Farve Hvid
Slutte Halvblank
Format Udstanset
Materiale Selvlaminerende vinyl
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Mængde 160
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 80 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0073 in
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Dimensioner (L x B) 25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 1.25 in
Højde (metrisk) 31.75 mm
Alternativt varenummer M5-103-498