Få mere at vide
BRAND™ Udskiftning af vaskehoved
Shop alle Brand produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 32
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ekstra vaskehoved
- GL 32
- Med leveringsrør
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | FEP leveringsrør |
| Materiale | ETFE |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Halsfinish | 29 mm |
| Produkttype | Vask hoved |